Drukuj
2,3-Dibromopirydyna
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR4486-100G OR4486-25G OR4486-5G
APOSOR4486-100GEA 1100 PLN
APOSOR4486-100G APOSOR4486-25G APOSOR4486-5G
2,3-Dibromopirydyna
2,3-Dibromopirydyna
Formuła: C₅H₃Br₂N
Temp. Wrzenia: 249…250 °C
Temp. topnienia: 56…60 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00234014
Numer CAS: 13534-89-9