Drukuj
Chlorek 4-chlorobenzenosulfonylu 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 4-Chlorobenzene-1-sulphonyl chloride
OR4476-100G OR4476-500G OR4476-25G
APOSOR4476-100GEA 189 PLN
APOSOR4476-100G APOSOR4476-500G APOSOR4476-25G
Chlorek 4-chlorobenzenosulfonylu 99%
Chlorek 4-chlorobenzenosulfonylu
Formuła: C₆H₄Cl₂O₂S
Temp. Wrzenia: 141 °C/15mmHg
Temp. topnienia: 50…52 °C
Temp. Zapłonu: 108 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007439
Numer CAS: 98-60-2
Numer WE (dawny EINECS): 202-685-3
Jednostka: 3261
ADR: 8,II