Drukuj
trans-2-Buten
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR4472-200G OR4472-50G
APOSOR4472-200GEA 5720 PLN
APOSOR4472-200G APOSOR4472-50G
trans-2-Buten
trans-2-Butene
Formuła: C₄H₈
Temp. Wrzenia: 1 °C
Temp. topnienia: –105 °C
Gęstość: 0,6 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: <–30 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer CAS: 624-64-6
Numer WE (dawny EINECS): 210-855-3
Jednostka: 1012
ADR: 2.1,