3-Benzyloxyphenylacetonitrile 95%
Dostawca: Apollo Scientific
|
Uwaga
|
OR4462-1G
OR4462-5G
OR4462-25G
APOSOR4462-1GEA
165
PLN
APOSOR4462-1G
APOSOR4462-5G
APOSOR4462-25G
3-Benzyloxyphenylacetonitrile 95%
3-Benzyloxyphenylacetonitrile
Formuła:
C₁₅H₁₃NO Temp. Wrzenia: 188…190 °C/3mmHg Temp. topnienia: 47…50 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00016396 Numer CAS: 20967-96-8 |