Drukuj
3-Carboxyphenylboronic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Boronobenzoic acid, 3-Carboxybenzeneboronic acid
OR4442-100G OR4442-25G OR4442-5G
APOSOR4442-100GEA 458 PLN
APOSOR4442-100G APOSOR4442-25G APOSOR4442-5G
3-Carboxyphenylboronic acid
3-Carboxyphenylboronic acid
Formuła: C₇H₇BO₄
MW: 165.94 g/mol
Temp. topnienia: 240…247 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00036833
Numer CAS: 25487-66-5