Drukuj
imidazo[1,2-a]pyridine-6-carbonitrile 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carbonitrile, 6-Cyanoimidazo[1,2-a]pyridine
OR4430-1G OR4430-250MG OR4430-5G
APOSOR4430-1GEA 139 PLN
APOSOR4430-1G APOSOR4430-250MG APOSOR4430-5G
imidazo[1,2-a]pyridine-6-carbonitrile 97%
imidazo[1,2-a]pyridine-6-carbonitrile
Formuła: C₈H₅N₃
Temp. topnienia: 160…163 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06659603
Numer CAS: 106850-34-4