Drukuj
[4-(5-Methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)phenyl]methanol 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR4419-1G OR4419-5G OR4419-250MG
APOSOR4419-1GEA 1280 PLN
APOSOR4419-1G APOSOR4419-5G APOSOR4419-250MG
[4-(5-Methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)phenyl]methanol 97%
[4-(5-Methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)phenyl]methanol
Formuła: C₁₀H₁₀N₂O₂
MW: 190.2 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD07368531
Numer CAS: 852180-61-1