Drukuj
3-[3-(Bromomethyl)phenyl]-5-methyl-1,2,4-oxadiazole 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3-(3-(Bromomethyl)phenyl)-5-methyl-1,2,4-oxadiazole
OR4411-1G OR4411-250MG
APOSOR4411-1GEA 5220 PLN
APOSOR4411-1G APOSOR4411-250MG
3-[3-(Bromomethyl)phenyl]-5-methyl-1,2,4-oxadiazole 95%
3-[3-(Bromomethyl)phenyl]-5-methyl-1,2,4-oxadiazole
Formuła: C₁₀H₉BrN₂O
MW: 253.100 g/mol
Temp. topnienia: 71…72 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07368547
Numer CAS: 253273-90-4
Jednostka: 3261
ADR: 8 III