Drukuj
4-(2-Methylthiazol-4-yl)benzenesulphonyl chloride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR4395-1G OR4395-250MG
APOSOR4395-1GEA 870 PLN
APOSOR4395-1G APOSOR4395-250MG
4-(2-Methylthiazol-4-yl)benzenesulphonyl chloride 97%
4-(2-Methylthiazol-4-yl)benzenesulphonyl chloride
Formuła: C₁₀H₈ClNO₂S₂
MW: 273.76 g/mol
Temp. topnienia: 108…112 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD07368551
Numer CAS: 852180-73-5
Jednostka: 3261
ADR: 8 III