Drukuj
5-Thiophen-2-yl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR4384-1G OR4384-250MG OR4384-5G
APOSOR4384-1GEA 435 PLN
APOSOR4384-1G APOSOR4384-250MG APOSOR4384-5G
5-Thiophen-2-yl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 97%
5-Thiophen-2-yl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Formuła: C8H6N2O2S
MW: 194.2104 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03030176
Numer CAS: 182415-24-3