Drukuj
Kwas 3-nitrobenzoesowy 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: m-Nitrobenzoic acid
OR4367-1KG OR4367-500G OR4367-5KG
APOSOR4367-1KGEA 168 PLN
APOSOR4367-1KG APOSOR4367-500G APOSOR4367-5KG
Kwas 3-nitrobenzoesowy 99%
Kwas 3-nitrobenzoesowy
Formuła: C₇H₅NO₄
Temp. topnienia: 139…143 °C
Gęstość: 1,494 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 190 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007251
Numer CAS: 121-92-6
Numer WE (dawny EINECS): 204-508-5