Drukuj
3-(Bromomethyl)-2-chlorothiophene 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR43664-1G OR43664-5G
APOSOR43664-1GEA 917 PLN
APOSOR43664-1G APOSOR43664-5G
3-(Bromomethyl)-2-chlorothiophene 97%
3-(Bromomethyl)-2-chlorothiophene
Formuła: C5H4BrClS
Temp. Wrzenia: 88 °C/1mmHg
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD06411087
Numer CAS: 40032-81-3
Jednostka: 3265
ADR: 8,III