Drukuj
N-(Methoxymethyl)-N-(trimethylsilylmethyl)benzylamine 90%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Benzyl(methoxymethyl)[(trimethylsilyl)methyl]amine
OR43654-100G OR43654-25G OR43654-500G
APOSOR43654-100GEA 487 PLN
APOSOR43654-100G APOSOR43654-25G APOSOR43654-500G
N-(Methoxymethyl)-N-(trimethylsilylmethyl)benzylamine 90%
N-(Methoxymethyl)-N-(trimethylsilylmethyl)benzylamine
Formuła: C₁₃H₂₃NOSi
MW: 237.42 g/mol
Temp. Wrzenia: 76 °C/0.33mmHg
Gęstość: 0.928 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 66 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00674005
Numer CAS: 93102-05-7