Drukuj
Kwas p-tolilooctowy 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-(p-Tolyl)acetic acid, 4-Tolylacetic acid, (4-Methylphenyl)acetic acid
OR4365-100G OR4365-25G
APOSOR4365-100GEA 472 PLN
APOSOR4365-100G APOSOR4365-25G
Kwas p-tolilooctowy 98%
Kwas p-tolilooctowy
Formuła: (C₆H₄(CH₃))CH₂COOH
Temp. Wrzenia: 265…267 °C
Temp. topnienia: 88…92 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004353
Numer CAS: 622-47-9
Numer WE (dawny EINECS): 210-738-7