Drukuj
m-Tolylacetic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR4364-10G OR4364-50G
APOSOR4364-10GEA 421 PLN
APOSOR4364-10G APOSOR4364-50G
m-Tolylacetic acid 98%
m-Tolylacetic acid
Formuła: (C₆H₄(CH₃))CH₂COOH
Temp. topnienia: 62…66 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004340
Numer CAS: 621-36-3
Numer WE (dawny EINECS): 210-683-9