Drukuj
(R)-(+)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR43631-1G OR43631-5G
APOSOR43631-1GEA 110 PLN
APOSOR43631-1G APOSOR43631-5G
(R)-(+)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl 97%
(R)-(+)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl
Formuła: C₄₄H₃₂P₂
Temp. topnienia: 239…242 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010805
Numer CAS: 76189-55-4