Drukuj
4-Amino-6-methyl-2H-pyridazin-3-one 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR43619-10G OR43619-1G OR43619-5G
APOSOR43619-10GEA 7020 PLN
APOSOR43619-10G APOSOR43619-1G APOSOR43619-5G
4-Amino-6-methyl-2H-pyridazin-3-one 97%
4-Amino-6-methyl-2H-pyridazin-3-one
Formuła: C₅H₇N₃O
Temp. topnienia: 257…261 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00183934
Numer CAS: 13925-21-8