Drukuj
1-Boc-2-piperidone
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: N-Boc-2-Piperidone, 1-N-Boc-2-piperidone
OR43590-100G OR43590-25G
APOSOR43590-100GEA 1100 PLN
APOSOR43590-100G APOSOR43590-25G
1-Boc-2-piperidone
1-Boc-2-piperidone
Formuła: C₁₀H₁₇NO₃
MW: 199.25 g/mol
Temp. topnienia: 34…37 °C
Temp. Zapłonu: 110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02179046
Numer CAS: 85908-96-9
Jednostka: 3082
ADR: 9+EHS III