Drukuj
4-Methyl-3,5-dinitrobenzoic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 3,5-Dinitro-p-toluic Acid, 3,5-Dinitro-4-toluic acid
OR43583-5G OR43583-10G
APOSOR43583-5GEA 291 PLN
APOSOR43583-5G APOSOR43583-10G
4-Methyl-3,5-dinitrobenzoic acid
4-Methyl-3,5-dinitrobenzoic acid
Formuła: C₈H₆N₂O₆
MW: 226.14 g/mol
Temp. topnienia: 158 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007175
Numer CAS: 16533-71-4