Drukuj
3-Chloro-4-hydroxybenzaldehyde 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR4357-100G OR4357-10G OR4357-25G
APOSOR4357-100GEA 537 PLN
APOSOR4357-100G APOSOR4357-10G APOSOR4357-25G
3-Chloro-4-hydroxybenzaldehyde 98%
3-Chloro-4-hydroxybenzaldehyde
Formuła: C₇H₅ClO₂
Temp. Wrzenia: 150 °C/15mmHg
Temp. topnienia: 133…137 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00016981
Numer CAS: 2420-16-8