Drukuj
α,2-Dibromotoluen 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-Bromobenzyl bromide
OR4356-1KG OR4356-250G OR4356-50G
APOSOR4356-1KGEA 1740 PLN
APOSOR4356-1KG APOSOR4356-250G APOSOR4356-50G
α,2-Dibromotoluen 98%
α,2-Dibromotoluen
Formuła: C₇H₆Br₂
MW: 249.93 g/mol
Temp. Wrzenia: 129 °C/19mmHg
Temp. topnienia: 29…32 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000173
Numer CAS: 3433-80-5
Numer WE (dawny EINECS): 222-334-8
Jednostka: 3261
ADR: 8 III