Drukuj
6-Bromo-4-chloroquinoline 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR43545-1G OR43545-5G OR43545-10G
APOSOR43545-1GEA 110 PLN
APOSOR43545-1G APOSOR43545-5G APOSOR43545-10G
6-Bromo-4-chloroquinoline 98%
6-Bromo-4-chloroquinoline
Formuła: C₉H₅BrClN
MW: 242.50 g/mol
Temp. topnienia: 123…125 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00511001
Numer CAS: 65340-70-7