Drukuj
1-Chloro-3,5-dimetoksybenzen 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 5-Chloro-1,3-dimethoxybenzene
OR4352-25G OR4352-100G
APOSOR4352-25GEA 0 PLN
APOSOR4352-25G APOSOR4352-100G
1-Chloro-3,5-dimetoksybenzen 98%
1-Chloro-3,5-dimetoksybenzen
Formuła: C₈H₉ClO₂
Temp. Wrzenia: 234 °C
Temp. topnienia: 32…36 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008382
Numer CAS: 7051-16-3
Numer WE (dawny EINECS): 230-330-2