Drukuj
4'-Chloroacetanilid
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Chloroacetanilide, Paracetamol impurity J, N-(4-Chlorophenyl)acetamide
OR4345-100G OR4345-25G
APOSOR4345-100GEA 276 PLN
APOSOR4345-100G APOSOR4345-25G
4'-Chloroacetanilid
4'-Chloroacetanilid
Formuła: C₈H₈ClNO
MW: 169.61 g/mol
Temp. Wrzenia: 333 °C
Temp. topnienia: 176…180 °C
Gęstość: 1.385 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000612
Numer CAS: 539-03-7
Numer WE (dawny EINECS): 208-707-8
Klasyfikacja Merck : 13,02128