Drukuj
2'-Bromo-4'-methylacetanilide 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: N-(2-Bromo-4-methylphenyl)acetamide
OR4326-25G OR4326-5G OR4326-100G
APOSOR4326-25GEA 276 PLN
APOSOR4326-25G APOSOR4326-5G APOSOR4326-100G
2'-Bromo-4'-methylacetanilide 98%
2'-Bromo-4'-methylacetanilide
Formuła: C₉H₁₀BrNO
Temp. topnienia: 118…121 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00017781
Numer CAS: 614-83-5