Drukuj
3-Bromo-2-chloro-4-pyridineboronic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Bromo-2-chloro-4-pyridinylboronic acid, (3-Bromo-2-chloropyridin-4-yl)boronic acid, 3-Bromo-2-chloropyridine-4-boronic acid
OR4323-1G OR4323-5G OR4323-25G
APOSOR4323-1GEA 305 PLN
APOSOR4323-1G APOSOR4323-5G APOSOR4323-25G
3-Bromo-2-chloro-4-pyridineboronic acid
3-Bromo-2-chloro-4-pyridineboronic acid
Formuła: C₅H₄BBrClNO₂
MW: 236.26 g/mol
Temp. topnienia: 171 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08458470
Numer CAS: 1072944-16-1