Drukuj
6-Nitroquinaldine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR4322-25G OR4322-5G
APOSOR4322-25GEA 3370 PLN
APOSOR4322-25G APOSOR4322-5G
6-Nitroquinaldine 97%
6-Nitroquinaldine
Formuła: C₁₀H₈N₂O₂
Temp. topnienia: 162…166 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00051736
Numer CAS: 613-30-9