Drukuj
2,6-Dichloro-p-phenylenediamine 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR4321-1G OR4321-5G OR4321-10G
APOSOR4321-1GEA 110 PLN
APOSOR4321-1G APOSOR4321-5G APOSOR4321-10G
2,6-Dichloro-p-phenylenediamine 98%
2,6-Dichloro-p-phenylenediamine
Formuła: C₆H₆Cl₂N₂
Temp. topnienia: 122…127 °C
Temp. Zapłonu: 113 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00025369
Numer CAS: 609-20-1
Numer WE (dawny EINECS): 210-184-6