Drukuj
N-Boc-DL-alaninol 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR4313-25G OR4313-5G
APOSOR4313-25GEA 122 PLN
APOSOR4313-25G APOSOR4313-5G
N-Boc-DL-alaninol 95%
N-Boc-DL-alaninol
Formuła: C₈H₁₇NO₃
Temp. topnienia: 52…59 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04973335
Numer CAS: 147252-84-4
Jednostka: 2926
ADR: 4.1+6.1,III