Drukuj
1-Phenylvinylboronic acid pinacol ester 96%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR4310-1G OR4310-5G
APOSOR4310-1GEA 247 PLN
APOSOR4310-1G APOSOR4310-5G
1-Phenylvinylboronic acid pinacol ester 96%
1-Phenylvinylboronic acid pinacol ester
Formuła: C₁₄H₁₉BO₂
Temp. topnienia: 42…49 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06659923
Numer CAS: 143825-84-7