Drukuj
Ethyl-4-bromo-3-oxobutanoate 90%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Ethyl 4-bromoacetoacetate, Ethyl 4-bromo-3-oxobutanoate
OR4299-1G OR4299-25G OR4299-5G
APOSOR4299-1GEA 182 PLN
APOSOR4299-1G APOSOR4299-25G APOSOR4299-5G
Ethyl-4-bromo-3-oxobutanoate 90%
Ethyl-4-bromo-3-oxobutanoate
Formuła: C₆H₉BrO₃
Temp. Wrzenia: 70…71 °C/1mmHg
Gęstość: 1,528 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD07783015
Numer CAS: 13176-46-0