Drukuj
trans,trans-1,4-Difenylo-1,3-butadien 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (1E,3E)-1,4-Diphenylbuta-1,3-diene
OR4298-25G OR4298-5G
APOSOR4298-25GEA 203 PLN
APOSOR4298-25G APOSOR4298-5G
trans,trans-1,4-Difenylo-1,3-butadien 98%
trans,trans-1,4-Difenylo-1,3-butadien
Formuła: C₁₆H₁₄
MW: 206.29 g/mol
Temp. Wrzenia: 350 °C
Temp. topnienia: 150…152 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004791
Numer CAS: 538-81-8
Numer WE (dawny EINECS): 212-952-6