Drukuj
4'-Hydroxy-3'-nitroacetophenone 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-(4-Hydroxy-3-nitrophenyl)-1-ethanone
OR4297-100G OR4297-25G
APOSOR4297-100GEA 0 PLN
APOSOR4297-100G APOSOR4297-25G
4'-Hydroxy-3'-nitroacetophenone 98%
4'-Hydroxy-3'-nitroacetophenone
Formuła: C₈H₇NO₄
Temp. topnienia: 132…133 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00017002
Numer CAS: 6322-56-1