Drukuj
3'-Aminoacetofenon
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR4296-100G OR4296-500G
APOSOR4296-100GEA 182 PLN
APOSOR4296-100G APOSOR4296-500G
3'-Aminoacetofenon
3'-Aminoacetofenon
Formuła: C₈H₉NO
Temp. Wrzenia: 289…291 °C
Temp. topnienia: 94…98 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007796
Numer CAS: 99-03-6
Numer WE (dawny EINECS): 202-722-3