Drukuj
Kwas cis-akonitowy 90%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR4293-1G OR4293-250MG
APOSOR4293-1GEA 650 PLN
APOSOR4293-1G APOSOR4293-250MG
Kwas cis-akonitowy 90%
Kwas cis-akonitowy
Formuła: C₆H₆O₆
Temp. topnienia: 115…122 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00063184
Numer CAS: 585-84-2
Numer WE (dawny EINECS): 209-561-1