Drukuj
Kwas 4-bromomasłowy 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR4284-100G OR4284-500G
APOSOR4284-100GEA 429 PLN
APOSOR4284-100G APOSOR4284-500G
Kwas 4-bromomasłowy 95%
Kwas 4-bromomasłowy
Formuła: BrH₂C(CH₂)₂COOH
Temp. Wrzenia: 301 °C
Temp. topnienia: 28…32 °C
Temp. Zapłonu: 115 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002817
Numer CAS: 2623-87-2
Jednostka: 3261
ADR: 8,III