Drukuj
1-Bromo-3-nitrobenzen 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR4281-100G OR4281-500G OR4281-1G
APOSOR4281-100GEA 508 PLN
APOSOR4281-100G APOSOR4281-500G APOSOR4281-1G
1-Bromo-3-nitrobenzen 98%
1-Bromo-3-nitrobenzen
Formuła: C₆H₄BrNO₂
Temp. Wrzenia: 256 °C
Temp. topnienia: 51…54 °C
Gęstość: 1,704 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 113 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00024298
Numer CAS: 585-79-5
Numer WE (dawny EINECS): 209-563-9
Jednostka: 3459
ADR: 6.1,III