Drukuj
2-(Bromometylo)naftalen, Technical Grade
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR4278-100G OR4278-25G OR4278-5G
APOSOR4278-100GEA 691 PLN
APOSOR4278-100G APOSOR4278-25G APOSOR4278-5G
2-(Bromometylo)naftalen, Technical Grade
2-(Bromometylo)naftalen
Formuła: C₁₁H₉Br
MW: 221.1 g/mol
Temp. Wrzenia: 213 °C/100mmHg
Temp. topnienia: 52…54 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00004123
Numer CAS: 939-26-4
Jednostka: 3261
ADR: 8 II