Drukuj
2-Hydroxy-5-nitropyridine 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 5-Nitro-2-pyridinol
OR4275-500G OR4275-1KG OR4275-50G
APOSOR4275-500GEA 870 PLN
APOSOR4275-500G APOSOR4275-1KG APOSOR4275-50G
2-Hydroxy-5-nitropyridine 98%
2-Hydroxy-5-nitropyridine
Formuła: C₅H₄N₂O₃
Temp. topnienia: 188…191 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006276
Numer CAS: 5418-51-9
Numer WE (dawny EINECS): 226-525-7