Drukuj
2,5-Dichloropirydyna
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR4274-25G OR4274-5G
APOSOR4274-25GEA 124 PLN
APOSOR4274-25G APOSOR4274-5G
2,5-Dichloropirydyna
2,5-Dichloropirydyna
Formuła: C₅H₃Cl₂N
Temp. Wrzenia: 190…191 °C
Temp. topnienia: 59…62 °C
Temp. Zapłonu: 112 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006239
Numer CAS: 16110-09-1
Numer WE (dawny EINECS): 240-278-2