Drukuj
5-Amino-4H-1,2,4-triazole-3-carboxylic acid 96%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Amino-1,2,4-triazole-5-carboxylic acid Hemihydrate
OR4265-100G OR4265-25G OR4265-5G
APOSOR4265-100GEA 946 PLN
APOSOR4265-100G APOSOR4265-25G APOSOR4265-5G
5-Amino-4H-1,2,4-triazole-3-carboxylic acid 96%
5-Amino-4H-1,2,4-triazole-3-carboxylic acid
Formuła: C₃H₄N₄O₂
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010620
Numer CAS: 3641-13-2
Numer WE (dawny EINECS): 222-868-1