Drukuj
2-Chloro-5-(chloromethyl)thiazole
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR4254-25G OR4254-5G OR4254-100G
APOSOR4254-25GEA 131 PLN
APOSOR4254-25G APOSOR4254-5G APOSOR4254-100G
2-Chloro-5-(chloromethyl)thiazole
2-Chloro-5-(chloromethyl)thiazole
Formuła: C₄H₃Cl₂NS
Temp. topnienia: 29…31 °C
Gęstość: 1,503 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD01073549
Numer CAS: 105827-91-6
Numer WE (dawny EINECS): 429-830-5
Jednostka: 2922
ADR: 8+6.1,III