Drukuj
2-Chloro-5-methylphenylboronic acid 96%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (2-Chloro-5-methylphenyl)boronic acid, 2-Chloro-5-methylbenzeneboronic acid
OR4249-1G OR4249-5G
APOSOR4249-1GEA 110 PLN
APOSOR4249-1G APOSOR4249-5G
2-Chloro-5-methylphenylboronic acid 96%
2-Chloro-5-methylphenylboronic acid
Formuła: C₇H₈BClO₂
MW: 170.40 g/mol
Temp. topnienia: 203…205 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06659822
Numer CAS: 193353-35-4