Drukuj
4-Amino-2-methylpyrimidine-5-carbonitrile
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Amino-5-cyano-2-methylpyrimidine
OR4236-1G OR4236-5G
APOSOR4236-1GEA 508 PLN
APOSOR4236-1G APOSOR4236-5G
4-Amino-2-methylpyrimidine-5-carbonitrile
4-Amino-2-methylpyrimidine-5-carbonitrile
Formuła: C₆H₆N₄
Temp. topnienia: 249…252 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00084875
Numer CAS: 698-29-3
Numer WE (dawny EINECS): 211-814-2
Jednostka: 3439
ADR: 6.1,III