Drukuj
4-Nitrophenyl bromoacetate 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Nitrophenyl 2-bromoacetate
OR42285-1G OR42285-5G OR42285-10G
APOSOR42285-1GEA 211 PLN
APOSOR42285-1G APOSOR42285-5G APOSOR42285-10G
4-Nitrophenyl bromoacetate 98%
4-Nitrophenyl bromoacetate
Formuła: C₈H₆BrNO₄
MW: 260.0415 g/mol
Temp. topnienia: 83…85 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00051840
Numer CAS: 19199-82-7