Drukuj
N-Methyldicyclohexylamine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR42279-100G OR42279-500G
APOSOR42279-100GEA 110 PLN
APOSOR42279-100G APOSOR42279-500G
N-Methyldicyclohexylamine 97%
N-Methyldicyclohexylamine
Formuła: C₁₃H₂₅N
Temp. Wrzenia: 265 °C
Gęstość: 0,912 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00014289
Numer CAS: 7560-83-0
Jednostka: 2735
ADR: 8,II