Drukuj
1-Jodo-2-nitrobenzen
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR4227-100G OR4227-25G
APOSOR4227-100GEA 363 PLN
APOSOR4227-100G APOSOR4227-25G
1-Jodo-2-nitrobenzen
1-Jodo-2-nitrobenzen
Formuła: C₆H₄INO₂
MW: 249.01 g/mol
Temp. Wrzenia: 288…289 °C
Temp. topnienia: 49…51 °C
Temp. Zapłonu: 113 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00007088
Numer CAS: 609-73-4
Numer WE (dawny EINECS): 210-200-1