Drukuj
4,4-Dimethylcyclohexene-1-ylboronic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR4226-250MG OR4226-1G
APOSOR4226-250MGEA 1600 PLN
APOSOR4226-250MG APOSOR4226-1G
4,4-Dimethylcyclohexene-1-ylboronic acid 98%
4,4-Dimethylcyclohexene-1-ylboronic acid
Formuła: C₈H₁₅BO₂
Temp. topnienia: 152…154 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD07363758
Numer CAS: 865869-28-9