Tetrakis(trifenylofosfina)pallad(0)
Dostawca: Apollo Scientific
|
Uwaga
|
OR4225-1G
OR4225-25G
OR4225-5G
APOSOR4225-1GEA
139
PLN
APOSOR4225-1G
APOSOR4225-25G
APOSOR4225-5G
Tetrakis(trifenylofosfina)pallad(0)
Tetrakis(trifenylofosfina)pallad(0)
Formuła:
C₇₂H₆₀P₄Pd Temp. topnienia: 103…107 °C Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00010012 Numer CAS: 14221-01-3 Numer WE (dawny EINECS): 238-086-9 |