Drukuj
2-Iodobenzonitrile 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: o-Iodobenzonitrile
OR4224-5G OR4224-25G OR4224-1G
APOSOR4224-5GEA 284 PLN
APOSOR4224-5G APOSOR4224-25G APOSOR4224-1G
2-Iodobenzonitrile 98%
2-Iodobenzonitrile
Formuła: C₇H₄IN
Temp. topnienia: 51…55 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00079761
Numer CAS: 4387-36-4
Jednostka: 3439
ADR: 6.1,III